Ionenchromatographie-Säulen, Anionenanalyse
Lieferant: Resonac
F6995240 F6700400 F6709616 F6995243 F6709620 F6995244 F6995245 F6995260 F6709626 F6709625
554-2906EA 1450 CHF
554-2906 554-2880 554-2897 554-2907 554-2898 554-2908 554-2909 554-2911 554-2901 554-2900
Ionenchromatographie-Säulen, Anionenanalyse
Chromatographiesäulen
NI-424, I-524A- Säulen für die Anionenanalyse mit nicht-Suppressor-Methode
- NI-424 unterstützt die gleichzeitige Analyse von Fluorid- und Phosphationen
SI-90, SI-50- Säulen für die Anionenanalyse mit Suppressor-Methode
- Geeignet für die quantitative Analyse von Fluoridionen
- SI-50 trennt anorganische Zielanionen von organischen Säuren
- Nicht gestört durch den Carbonat-bedingten System-Peak
SI-52- Säulen für die Analyse von Oxyhalogeniden
- Unterstützen die gleichzeitige Analyse von Oxyhalogeniden und allgemeinen anorganischen Ionen