Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Lieferant: Poulten & Graf
1.5124502F 1.5125502F 1.5125902F 1.5124602F 1.5123702F 1.5124604F 1.5125104F 1.5124104F 1.5124304F 1.5125304F 1.5125504F
612-0543EA 17.2 CHF
612-0543 POUL1.5125502F POUL1.5125902F 612-0555 POUL1.5123702F POUL1.5124604F POUL1.5125104F POUL1.5124104F POUL1.5124304F POUL1.5125304F POUL1.5125504F
Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3 mit PP-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Gravierte Ringmarken
  • Konformität zugelassen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042