VWR®, Reagenzglasgestelle
Lieferant: VWR
VWR®
212-0419EA 39.1 CHF
VWRU89215-794 212-0419 212-0418 212-0417 212-0416 212-0415 212-0414 212-0413 212-0423 212-0422 212-0389 212-0421 212-0388 212-0420 212-0387 212-0386 212-0385 212-0384 212-0383 212-0382 VWRU89215-784 VWRU89215-780 212-0409 212-0408 212-0407 212-0406 212-0405 212-0404 212-0403 212-0402 212-0412 212-0411 212-0410 VWRU89215-778 VWRU89215-734 VWRU89215-732 VWRU89215-730 212-0401 212-0400 VWRU89215-808 VWRU89215-804 VWRU89215-768 212-0429 212-0428 VWRU89215-800 212-0427 VWRU89215-766 212-0426 212-0425 212-0424 212-0399 212-0398 212-0397 212-0430 212-0396 VWRU89215-718 212-0395 212-0394 212-0393 212-0392 212-0391 212-0390
VWR®, Reagenzglasgestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
Nylon, glasfaserverstärkt
  • Gestelle sind einteilig gegossen
  • Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • 3 Ebenen, Inhalt stets gut sichtbar
  • Große Beschriftungsbereiche auf den Seitenflächen