Venenverweilkanülen, Introcan Safety®
Lieferant: B. Braun
4254511-01 4254554-01 4251679-01 4251644-01 4251614-01
BRAU4254511-01EA 198 CHF
BRAU4254511-01 BRAU4254554-01 BRAU4251679-01 BRAU4251644-01 BRAU4251614-01
Venenverweilkanülen, Introcan Safety®
Kanülen
Introcan Safety Sicherheitsvenenverweilkanülen mit selbstaktivierendem Schutzmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.
  • Selbstaktivierende Clip-Technik – ohne zusätzliche Benutzeraktivität
  • Keine unbeabsichtigte Aktivierung möglich
  • Gleiche Punktionstechnik wie mit herkömmlichen Venenverweilkanülen