Zentrifugenröhrchen, konischer Boden
Lieferant: witeg Labortechnik
4.947.002 4.947.001
WITG4.947.002EA 48.8 CHF
WITG4.947.002 WITG4.947.001
Zentrifugenröhrchen, konischer Boden
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
DURAN® Borosilikatglas.
  • Mit und ohne Graduierung.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Konischer Boden, mit Schraubverschluss.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten