Zentrifugenröhrchen, rund Boden
Lieferant: witeg Labortechnik
4.940.105 4.940.002 4.940.005 4.945.104 4.945.103 4.940.103
WITG4.940.105EA 42.9 CHF
WITG4.940.105 WITG4.940.002 WITG4.940.005 WITG4.945.104 WITG4.945.103 WITG4.940.103
Zentrifugenröhrchen, rund Boden
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
DURAN® Borosilikatglas.
  • Dickwandig
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Rundboden, ohne Rand.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten