Mischzylinder, Klasse B, mit Kunststoffstopfen
Lieferant: witeg Labortechnik
3.750.100 3.750.010 3.750.003 3.750.005
612-4967EA 191 CHF
612-4967 WITG3.750.010 WITG3.750.003 WITG3.750.005
Mischzylinder, Klasse B, mit Kunststoffstopfen
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, Klasse B, mit PE-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (In)
  • Sechskant-Kunstofffuß, NS-Hülsenschliff Braune Graduierungen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788