Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas
Lieferant: witeg Labortechnik
3.700.200 3.700.003
613-5248EA 186 CHF
613-5248 WITG3.700.003
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, Borosilikatglas
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Sechseckig mit Kunststoffboden und Schutzkragen, Ausguss
  • Braune Graduierung
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten