SRK® Pharma Swab Rinse Set
Lieferant: Copan
958C 952C 9U004S
COPA958CEA 886 CHF
COPA958C 710-1862 COPA9U004S
SRK® Pharma Swab Rinse Set
Tupfer Tupfer im Set mit Spüllösung
Tupferspülsets (SRK®) zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen.
  • Die isotonische Salzlösung enthält Zusätze zum Neutralisieren und Deaktivieren von Desinfektionsmitteln und keimtötenden Wirkstoffen
  • Die Spüllösung wird verwendet, um das sterile Abstrichbesteck vor der Probenahme anzufeuchten und es nach der Probenahme darin zu transportieren
Für mikrobielle Nachweise oder quantitative Analysen.
Verpackung: Dreifach schutzverpackt. 20 Kits pro Packung.