Karussellfärber, MSM/24
Lieferant: SLEE Medical
MSM
SLEE12000205EA 33290 CHF
SLEE12000205
Karussellfärber, MSM/24
Objektträger-Färbeautomaten
Der robuste Karussellfärber MSM / 24 mit erhöhter Benutzersicherheit und Rauchabsaugung beseitigt gefährliche Dämpfe effizient.
  • Integrierte Notstromversorgung erlaubt vollständige Programmdurchführung
  • Sicherheit auch in Umgebungen mit häufigen Stromausfällen
Entwickelt für den Einsatz von Routinefärbungen in der Histologie und Zytologie.
Lieferumfang: Lieferung mit Bedienungsanleitung, 24 Reagenzienbehälter aus Kunststoff, Transportkorb (Kunststoff) mit 30 Standard-Objektträgern und Anschlußkabel.