Handschaufeln für die Industrie
Lieferant: BURKLE
8300-1003 8300-1001
BURK8300-1003EA 50.1 CHF
BURK8300-1003 BURK8300-1001
Handschaufeln für die Industrie
Spaten und Industrie-Schaufeln
Mit antistatischem Zusatz, ideal für den robusten Einsatz in Chemie und Industrie. Polypropylen ist hoch chemikalien- und temperaturbeständig.
  • Antistatisch
  • Unzerbrechlich
  • Einfach zu reinigen
  • Leichtgewichtig
  • Autoklavierbar bei 121 °C