Mischzylinder, Klasse A, VOLAC
Lieferant: Poulten & Graf
VOLAC®
POULR264/WAC/D/2EA 106 CHF
POULR264/WAC/D/2 POULR264/WAC/E/2 POULR264/WAC/B/2 POULR264/J/S POULR264/WAC/H/2 POULR264/WAC/I/2 POULR264/WAC/F/2 POULR264/I/2 POULR264/H/2 POULR264/WAC/G/2 POULR264/WAC/J/S POULR264/B/2 POULR264/G/2 POULR264/F/2 POULR264/E/2 POULR264/D/2
Mischzylinder, Klasse A, VOLAC
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas, Klasse A.
  • Graduierungen aus keramischer Tinte Sechskant-Glasfuß, NS-Hülse
  • Verfügbar mit oder ohne Werkszertifikat
Zertifizierungen: ISO4788 - BS 604 - DIN 12680