Vollpipetten, eine Markierung, Klasse AS
Lieferant: witeg Labortechnik
3.535.125 3.535.040 3.535.100.BL 3.535.200.BL 3.535.110 3.535.130 3.535.140 3.535.075 3.535.038 3.535.800 3.535.035 3.535.160 3.535.700 3.535.600 3.535.750 3.535.170 3.535.055
WITG3.535.125EA 196 CHF
WITG3.535.125 WITG3.535.040 WITG3.535.100.BL WITG3.535.200.BL WITG3.535.110 WITG3.535.130 WITG3.535.140 WITG3.535.075 WITG3.535.038 WITG3.535.800 WITG3.535.035 WITG3.535.160 WITG3.535.700 WITG3.535.600 WITG3.535.750 WITG3.535.170 WITG3.535.055
Vollpipetten, eine Markierung, Klasse AS
Pipetten Vollpipetten
Diese Vollpipetten bestehen aus Kalk-Natron-Glas.
  • Mit braunen oder blauen DIFFICO-Ringmarkierungen und Beschriftungen.
  • Mit gehärteten Spitzen
  • Mit ISO-COLOR-Code, gem. DIN (ISO 648)
  • Wartezeit 15 s
  • Kalibriert auf Fassungsvermögen „EX"
  • Konformität zertifiziert
Zertifizierungen: DIN 12691
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten