Messzylinder, Klasse A, FORTUNA®
Lieferant: Poulten & Graf
1.3103302 1.3103702 1.3103704
POUL1.3103302EA 33.9 CHF
POUL1.3103302 POUL1.3103702 POUL1.3103704
Messzylinder, Klasse A, FORTUNA®
Zylinder Messzylinder
Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse A, konformitätsbescheinigt.
  • Auf Einguss justiert (In) Sechskantfuß, mit Ausguss
  • Mit blauen oder braunen Graduierungen
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4788