Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Lieferant: witeg Labortechnik
2.212.002 2.212.500
WITG2.212.002EA 950 CHF
WITG2.212.002 WITG2.212.500
Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Extraktoren Extraktionsapparate, nach Soxhlet
Borosilikatglas. Zur Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Das Lösungsmittel wird kontinuierlich rezirkuliert und von der extrahierten Probe abdestilliert, bevor es erneut mit dem Feststoff in Kontakt kommt. Der Extrakt wird im Destillationskolben konzentriert. Die Methode ermöglicht eine effektive Trennung mit relativ geringen Mengen an Extraktionslösungsmitteln.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten