CO₂-Brutschränke, MCO Serie, PHCbi
Lieferant: PHC Corporation
MCO-230AIC-PE MCO-170-AC-PE
390-0979EA 14190 CHF
390-0979 SANYMCO-170-AC-PE
CO₂-Brutschränke, MCO Serie, PHCbi
Brutschränke CO₂-Brutschränke
MCO Inkubatoren halten einen kontinuierlichen Kontaminationsschutz aufrecht. Dies gelingt dank der InCuSaFe™-Innenkammer, bestehend aus einer Kupfer-Edelstahl-Legierung, den HEPA-Filtern und dem SafeCell™ UV-System (ultra-violette Lampe, im MCO-20AIC integriert, optional für MCO-5AC erhältlich). MCO-5AC und MCO-15AC verwenden Thermal Conductivity (TC) Sensoren zur Überwachung der CO₂-Konzentrationen, wohingegen bei dem Modell MCO-20AIC ein einzigartiger Keramik-Infrarot-Sensor eine präzise CO₂-Kontrolle mit kurzen Erholungszeiten nach einer Türöffnung ermöglicht. Die Einheiten verfügen über ein benutzerfreundliches Design, einfach zu entfernende Zubehörteile, Innen- und Außentüren mit wechselbarem Anschlag, digitale LED-Steuerung und einen Zugang (Ø 30 mm).
  • Verbesserte Temperaturstabilität mit PID-Steuerung, dreifache, unabhängige Heizsysteme, und DHA-System (Direktheizung und Luftmantel)
  • Platzsparend durch Stapeln von zwei Einheiten (alle Modelle) oder drei Einheiten (MCO-5AC) mit Hilfe einer Metallfixierung
  • Feuchte liegt bei 95 ±5 % durch natürliche Verdampfung von Wasser in der Wasserschale
  • Optischer Wassersensor in der Wasserschale warnt vor niedrigem Wasserstand (alle Modelle außer MCO-15AC)
  • Alarm bei Über-/Untertemperatur, CO₂-Abweichung, offener Tür, Wasserstand; unabhängiger Überhitzungsschutz; Multi-Gas Modelle (M) haben einen Alarm bei Ausfall der UV-Lampe
Lieferumfang: Einlegeböden (Kupfer-Edelstahl-Legierung) sind im Lieferumfang enthalten. Andere Modelle sind auf Anfrage erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vwr.com oder kontaktieren Sie Ihre lokale VWR-Niederlassung.