Schläuche, Original Perfusor®
Lieferant: B. Braun
8722935 8255172 8255059 8255253 8722919 8723060 8255067 8272565
720-2584EA 297 CHF
720-2584 BRAU8255172 BRAU8255059 BRAU8255253 BRAU8722919 BRAU8723060 BRAU8255067 BRAU8272565
Schläuche, Original Perfusor®
Infusionen
Original-Perfusor-Schläuche zur Verwendung mit allen Spritzenpumpen unter 4 bar Druck.
  • Minimiertes Füllvolumen
  • Luer-Lock-Anschluss
  • Injektionsfilter 0,22 μm und Rückschlagventil für parallele Infusionen