Containers with screw cap
Lieferant: LP Italiana
LPIT105047EA 281 CHF
LPIT105047 LPIT105048 LPIT105147 LPIT105148 LPIT105248 LPIT206048 LPIT102048 LPIT206047 LPIT105548 LPIT102548 LPIT206348
Containers with screw cap
Probenbehälter Universalbehälter
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904