Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Lieferant: witeg Labortechnik
1.895.001 1.895.022 1.895.023 1.895.002 1.895.021
WITG1.895.001EA 173 CHF
WITG1.895.001 WITG1.895.022 WITG1.895.023 WITG1.895.002 WITG1.895.021
Tropftrichter, zylindrisch, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Tropftrichter, zylindrisch, aus Borosilikatglas, Absperrhahn mit Glasküken. Mit Tropfstutzen.
  • Graduiert
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Sicherungsmutter mit Schraubgewinde.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable