Kühler, Allihn
Lieferant: witeg Labortechnik
1.720.250 1.720.400 1.723.250 1.724.250 1.727.400 1.724.400 1.728.400
WITG1.720.250EA 155 CHF
WITG1.720.250 WITG1.720.400 WITG1.723.250 WITG1.724.250 WITG1.727.400 WITG1.724.400 WITG1.728.400
Kühler, Allihn
Kühler
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zum Kondensieren von Dämpfen. Mit oder ohne mit Normschliffe. Wasseranschluss mit Glasdüsen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten