Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
92209800105 92209800205 92209800409 92209800509 92209800810 42096008 92209800303
HECH92209800105EA 260 CHF
HECH92209800105 HECH92209800205 HECH92209800409 HECH92209800509 HECH92209800810 HECH42096008 HECH92209800303
Messkolben, Klasse A, blauen Markierungen
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Markierungen und Beschriftungen in Blau
  • Konformität zertifiziert (DE-M-Kennzeichnung)
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042