Säulen für Ionenausschlusschromatographie, SUGAR SH
Lieferant: Resonac
F6378100 F6700080 F6378101
554-2221EA 2020 CHF
554-2221 554-2229 554-2222
Säulen für Ionenausschlusschromatographie, SUGAR SH
Chromatographiesäulen
Säulen für die gleichzeitige Analyse von Sacchariden und organischen Säuren
  • Trennt Saccharide im Größenausschlussmodus und organische Säuren im Ionenausschlussmodus
  • Geeignet für die Analyse von Uron-und Aldonsäure