Pflanzenwachstumsschränke, Serie KBW
Lieferant: Binder
9020-0338 9020-0340
BIND9020-0338EA 0 CHF
BIND9020-0338 BIND9020-0340
Pflanzenwachstumsschränke, Serie KBW
Prüfkammern Pflanzenwachstumsschränke
Die Pflanzenwachstumsschränke der Serie KBW sind Präzisionsgeräte zur Pflanzenzüchtung unter modernsten Arbeitsbedingungen. Sie ermöglichen die perfekte Simulation unterschiedlichster Wachstumsmilieus. Die Pflanzenwachstumsschränke KBW erfüllen alle Ansprüche an optimale Licht- und Temperaturbedingungen, um Kulturprozesse exakt definieren und reproduzieren zu können. Die Geräte verfügen über zwei/drei variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 5 Tageslicht-Leuchtstoffröhren für eine homogene Lichtverteilung.
  • Precision and outstanding dynamics
  • Even distribution of light on all levels and adjustable fan speed
  • Environmentally friendly
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • Ethernet interface for APT-COM™ DataControlSystem communication software
Die Einheiten haben eine innere Glastür und einen Anschluss mit Silikonstopfen (Ø 30 mm) auf der linken Seite. Die eingebauten Temperaturwählwächter der Klasse 3.1 mit visuellem und akustischem Temperaturalarm schützen die Proben und die Geräte. Mikroprozessor-Programmregler mit 2 Programmen zu je 10 Abschnitten oder alternativer Umschaltung zu 1 Programm mit 20 Abschnitten, integrierte Zeitschaltuhr auf wöchentlicher Basis, Anzeige der Ausführungszeit, einstellbare Ventilatordrehzahl und elektronisch geregelte APT.line Vorwärmekammer garantieren hohe Temperaturgenauigkeit und reproduzierbare Ergebnisse.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Lieferumfang: Zwei (oder drei) Einschubgitter aus Edelstahl, sowie das Binder Prüfzertifikat sind in der Lieferung enthalten. Kalibrierungen und Validierungen möglich. Für weitere Informationen besuchen Sie vwr.com oder kontaktieren Sie Ihre lokale VWR-Niederlassung.