Injektionsnadeln für Mehrdosenfläschchen, Mini Spike Plus®
Lieferant: B. Braun
4550234 4550340 4550560 4550510 4550242 4550528 4550587 4550579
612-0193EA 542 CHF
612-0193 612-0195 BRAU4550560 BRAU4550510 BRAU4550242 BRAU4550528 BRAU4550587 BRAU4550579
Injektionsnadeln für Mehrdosenfläschchen, Mini Spike Plus®
Infusionen
Mini Spike Plus Entnahme- und Injektionsnadeln für Mehrdosenfläschchen und mehrfache Entnahmen.
  • Bakteriensichere Belüftung und komfortable Handhabung
  • Höhere Sicherheit, höhere Effizienz, hoher Durchfluss
  • Müheloses und präzises Einstechen selbst durch dicke Stopfen
Integrierter Schnappverschluss zum einhändigen Öffnen und Schließen zum zuverlässigem Schutz der Medikamente vor mikrobieller Kontamination während der Entnahme.