Reduzier- und Erweiterungsstücke für Kegelschliffe
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42387001 42387002 42387003 42387004 42387005 42387006 42387008 42387009 42387010 42387011 42387012 42387014
HECH42387001EA 21.9 CHF
HECH42387001 HECH42387002 HECH42387003 HECH42387004 HECH42387005 HECH42387006 HECH42387008 HECH42387009 HECH42387010 HECH42387011 HECH42387012 HECH42387014
Reduzier- und Erweiterungsstücke für Kegelschliffe
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
Borosilikatglas 3.3
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Erweiterungsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff.