Sudanschwarz B, hochrein biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: CI 26150, Ceres black BN, Solvent Black 3, Fat Black HB
190160250 190161000
ACRO190160250EA 76.8 CHF
ACRO190160250 ACRO190161000
Sudanschwarz B, hochrein biologische Färbemittel
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
MW: 456.55 g/mol
Melting Pt: 120…124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies