Allyltriphenylphosphoniumbromid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
103040250 103041000
ACRO103040250EA 29.2 CHF
ACRO103040250 ACRO103041000
Allyltriphenylphosphoniumbromid 99%
Allyltriphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrP
Melting Pt: 222…225 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011808
CAS-Nummer: 1560-54-9
EINECS: 216-332-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤12 % (K.F.)