ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
MOLEM38060073EA
0
CHF
MOLEM38060073
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel:
C₁₈H₂₄N₆O₆S₄ MW: 548,68 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00010404 CAS-Nummer: 30931-67-0 EINECS: 250-396-6 |