ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Lieferant: PanReac AppliChem
Achtung
A1088.0005EA 412 CHF
A1088.0005 A1088.0010
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548,68 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6