ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
0400-10GEA 562 CHF
0400-10G 0400-100G 0400-1G
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat]), ultrarein
ABTS (Diammonium-2,2'-azinobis[3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonat])
Substrat zur Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase) gebräuchlich für ELISA.
Soluble.reaction condition: 1 mM in 50 mM sodium citrate, 150 mM sodium phosphate and 0.01% H₂O₂. Stop with 1.5 mM NaN₃ in 0.1 M citric acid.
Formel: C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
MW: 548,68 g/mol
Melting Pt: >300°C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010404
CAS-Nummer: 30931-67-0
EINECS: 250-396-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
E max@225nm > 48150
E max@342nm ≥37400
Freies Ammoniak ≤ 6,5%
Trocknungsverlust ≤ 2%
Löslichkeit (5%, Wasser) Entspricht
Dünnschichtchromatographie ≥ 98