POPSO Sesquinatriumsalz (β,β'-Dihydroxypiperazin-1,4-dipropansulfonsäure Sesquinatriumsalz)
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: POPSO sesquisodium, 3,3'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(2-hydroxypropane-1-sulphonic acid), sodium salt(2:3)
6965.1 6965.2
ROTH6965.1EA 94.25 CHF
ROTH6965.1 ROTH6965.2
POPSO Sesquinatriumsalz (β,β'-Dihydroxypiperazin-1,4-dipropansulfonsäure Sesquinatriumsalz)
POPSO Sesquinatriumsalz (β,β'-Dihydroxypiperazin-1,4-dipropansulfonsäure Sesquinatriumsalz)
Formel: C₂₀H₄₁N₄Na₃O₁₆S₄
MW: 793,8099 g/mol
MDL Number: MFCD00070004
CAS-Nummer: 108321-08-0