Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, Euchrysine 3RX, Acridine orange hemi(Zinc chloride) salt, Acridine orange, Basic orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Euchrysin GNY, N,N,N′,N′-Tetramethylacridine-3,6-diamine monohydrochloride compd. with zinc dichloride
0249.1 0249.2
ROTH0249.1EA 38.9 CHF
ROTH0249.1 ROTH0249.2
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6