Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM17692553EA 0 CHF
MOLEM17692553
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6