Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
0360-50GEA 0 CHF
0360-50G
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz) für die Elektrophorese
Acridinorange (Zinkchlorid-Doppelsalz)
A fluorescent stain for nucleic acids in agarose and polyacrylamide gels. Concentrations of 120 ?M will detect DNA at levels of 25-50 ng per band. Also used for to localize nucleic acids in a variety of cell types
Formel: C₁₇H₂₀ClN₃·HCl·½ZnCl₂
MW: 369,96 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081043
CAS-Nummer: 10127-02-3
EINECS: 233-353-6