Mitomycin C
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM20540412EA 0 CHF
MOLEM20540412
Mitomycin C
Mitomycin C
Formel: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078109
CAS-Nummer: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II