α-Methylzimtaldehyd überwiegend E-Isomer 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
α-Methyl-cinnamaldehyde(predominantly trans)
A10429.22
A10429.36
A10429.22EA
67.5
CHF
A10429.22
A10429.36
α-Methylzimtaldehyd überwiegend E-Isomer 97%
α-Methylzimtaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 101-39-3
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6050
Boiling Point: 138-140°/14mm
Beilstein Reference: 507514
MDL No.: MFCD00006976
Formel:
C₁₀H₁₀O MW: 146,19 g/mol Siedepunkt: 138…140 °C (14 mmHg) Dichte: 1.050 Flash-Pt: 79 °C (174 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006976 CAS-Nummer: 101-39-3 EINECS: 202-938-8 |