Acriflavin
Lieferant: Molekula
Gefahr
MOLEM78060746EA 0 CHF
MOLEM78060746
Acriflavin
Acriflavin
Formel: C₂₇H₂₅ClN₆
MW: 468,9806 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064307
CAS-Nummer: 8048-52-0