n-Dodecyl-β-D-maltosid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: DDM
MOLE21771928-1GEA 0 CHF
MOLE21771928-1G
n-Dodecyl-β-D-maltosid
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6