n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99,0%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyms: DDM
J424-1GEA 281 CHF
J424-1G
n-Dodecyl-β-D-maltosid ≥99,0%, hochrein
n-Dodecyl-β-D-maltosid
Nichtionische Detergenz.
Formel: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00043012
CAS-Nummer: 69227-93-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 225 nm (1 %, Wasser) 0.1
Absorption bei 260 nm (1 %, Wasser) 0.06
Absorption bei 280 nm (1 %, Wasser) 0.04
Absorption bei 340 nm (1 %, Wasser) 0.02
Alpha (HPLC) 15 %
pH (1 %, Wasser) bei 25 °C 5 - 8
Reinheit 99.0 %
Löslichkeit (1 %, Wasser) entspricht