Trichlortris(tetrahydrofuran)titan(III) 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Titanium(III) chloride tetrahydrofuran complex
375160010 375160100
ACRO375160010EA 48 CHF
ACRO375160010 ACRO375160100
Trichlortris(tetrahydrofuran)titan(III) 97%
Trichlortris(tetrahydrofuran)titan(III)
Formel: C₁₂H₂₄Cl₃O₃Ti
MW: 370,543 g/mol
Melting Pt: >250 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01631276
CAS-Nummer: 18039-90-2
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green to blue Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %