Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: Roth Carl
0242.1 0242.2 0242.3
ROTH0242.1EA 52.7 CHF
ROTH0242.1 ROTH0242.2 ROTH0242.3
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL Number: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9