Actinomycin D
Lieferant: EUROCLONE
EMR082005 EMR082025 EMR082100
EURLEMR082005EA 0 CHF
EURLEMR082005 EURLEMR082025 EURLEMR082100
Actinomycin D
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255.5 g/mol
MDL Number: MFCD00005033
CAS-Nummer: 50-76-0
UN: 3462