Actinomycin D 93%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO294940010EA 48.2 CHF
ACRO294940010 ACRO294941000 ACRO294940250 ACRO294940050
Actinomycin D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
MW: 1255,5 g/mol
Melting Pt: 245…252 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00005033
CAS-Nummer: 50-76-0
UN: 3462
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %