Nystatin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Achtung
|
Synonyms:
Fungicidin, Mycostatin
475914-1
475914-5
475914-1EA
137
CHF
475914-1
475914-5
Nystatin, Millipore®
Nystatin
Formel:
C₄₇H₇₅NO₁₇ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD25541651 CAS-Nummer: 1400-61-9 EINECS: 215-749-0 |