Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
ROTH2325.3EA 0 CHF
ROTH2325.3
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006537
CAS-Nummer: 50-89-5
EINECS: 200-070-4