Thymidin (2'-Deoxythymidin), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Gefahr
6060-5EA 162 CHF
6060-5
Thymidin (2'-Deoxythymidin), Millipore®
Thymidin (2'-Deoxythymidin)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₅
MW: 242,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006537
CAS-Nummer: 50-89-5
EINECS: 200-070-4