Inosin
Lieferant: Molekula
MOLEM63240440EA 0 CHF
MOLEM63240440
Inosin
Inosin
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
MW: 268,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066770
CAS-Nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4