Inosin
Lieferant: EUROCLONE
Synonyms:
9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
EMR156010
EMR156025
EMR156100
EURLEMR156010EA
0
CHF
EURLEMR156010
EURLEMR156025
EURLEMR156100
Inosin
Inosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ MW: 268,23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 |