Adenosin
Lieferant: Roth Carl
ROTH2318.3EA 94.25 CHF
ROTH2318.3
Adenosin
Adenosin
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
MW: 267,24 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005752
CAS-Nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9