2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Lieferant: Molekula
MOLE34645670-5GEA 0 CHF
MOLE34645670-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
MW: 269,26 g/mol (251,24 anhy)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7